Learn More
D,L-Venlafaxine, Chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Venlafaxine Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| Poids de la formule | 313.1809 |
| Pourcentage de pureté | >95% |