Learn More
Acide D-lactique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Lactic Acid |
| CAS | 10326-41-7 |
| Formule moléculaire | C3H6O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (-)-Lactic Acid, (2R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-(-)-Lactic Acid, (R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-2-Hydroxypropionic Acid, (R)-Lactic Acid, (R)-α-Hydroxypropionic Acid, D-(-)-Lactic Acid, D-Lactic Acid, l-Lactic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C)C(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-hydroxypropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.08 |
| Poids de la formule | 90.0317 |