Learn More
β-D-lactose, ca 80 % β et 20 % α, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10528132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10528132 500 g Flacon en plastique 500g
10475651 2 kg Flacon en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10528132 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412985000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le bêta-D-lactose, numéro CAS 5965-66-2, est le bêta anomère du lactose disaccharide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le bêta-D-lactose est un disaccharide composé de galactose et de monomères de glucose
•Dans le bêta-D-lactose, l’orientation des liaisons glycosidiques se fait principalement sous forme bêta
Applications
• Le bêta-D-lactose est utile pour la recherche en laboratoire sur le métabolisme du sucre dans les microbes et autres organismes
• Le bêta-D-lactose a été utilisé dans certaines études de laboratoire comme vecteur pour les inhalants en raison de sa capacité à former des agglomérats sphériques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5965-66-2
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00064521
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
Synonyme beta-d-lactose, beta-lactose, lactose, lactose, anhydrous, fast-flo lactose, milk sugar, d-lactose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose, fast-flo, lactose anhydrous
CID PubChem 6134
ChEBI CHEBI:36218
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyle)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyle)oxane-3-yle]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau β-D-Lactose
Acidité 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Absorbance Passes Test (per Eur. Pharm.)
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Conditions de rotation spécifiques +55.15° (20°C c=10,water,NH3)
Rotation spécifique On anhydrous basis: +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3)
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté ≥78% (beta-lactose), 22% max. (alpha-lactose)
Forme physique Poudre cristalline