Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-lactose, monohydraté, 99,5+ %
Code produit 10501181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1g
2kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10501181 1 g Flacon en verre 1g
10665362 2 kg Bouteille en verre 2kg
10187703 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501181 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 125090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.30€
    18.65€ / 1g
    Économisez 1.65€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
alpha-D-Lactose monohydrate, synonym lactose, CAS # 5989-81-1, is the hydrate form of the disaccharide lactose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le lactose est un disaccharide composé de lucose et de galactose
Le lactose est le principal sucre présent dans les produits laitiers tels que le lait et le fromage
L’alpha-D-lactose monohydraté est utilisé comme vecteur et stabilisateur de produits dans les industries pharmaceutique et alimentaire
Applications
Le lactose a été utilisé in vitro pour interagir avec les domaines de reconnaissance des glucides sous une forme recombinante de LGALS9, bloquant ainsi les fonctions en aval de la protéine
Il a été utilisé comme contrôle pour étudier la dépendance au sucre chez Drosophila, qui ne digère pas le lactose
En tant que composant courant des comprimés pharmaceutiques, l’alpha-lactose a été utilisé en laboratoire pour imiter l’administration de médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Lactose monohydrate
Acidité 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Absorbance Passes Test
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (80°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H24O12
Numéro MDL MFCD00150747
Quantité 1 g
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Conditions de rotation spécifiques +54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotation spécifique +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) on dry substance
Synonyme alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol ; Hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
CID PubChem 104938
Poids de la formule 360.3
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Forme physique Poudre cristalline