Learn More
Monohydrate de α-D-lactose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10282812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10282812 250 g Flacon en plastique 250g
10561892 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10282812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30€
    23.65€ / 250g
    Économisez 5.65€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
alpha-D-Lactose monohydrate, synonym lactose, CAS # 5989-81-1, is the hydrate form of the disaccharide lactose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le lactose est un disaccharide composé de lucose et de galactose
Le lactose est le principal sucre présent dans les produits laitiers tels que le lait et le fromage
L’alpha-D-lactose monohydraté est utilisé comme vecteur et stabilisateur de produits dans les industries pharmaceutique et alimentaire
Applications
Le lactose a été utilisé in vitro pour interagir avec les domaines de reconnaissance des glucides sous une forme recombinante de LGALS9, bloquant ainsi les fonctions en aval de la protéine
Il a été utilisé comme contrôle pour étudier la dépendance au sucre chez Drosophila, qui ne digère pas le lactose
En tant que composant courant des comprimés pharmaceutiques, l’alpha-lactose a été utilisé en laboratoire pour imiter l’administration de médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-81-1
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonyme alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
CID PubChem 104938
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol ; Hydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Specifications
Nom chimique ou matériau α-D-Lactose monohydrate
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Poids de la formule 360.3