Learn More
D-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11387986
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11387986 1 g 1g
11397986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11387986 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L13243.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 53448-09-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53448-09-2
Formule moléculaire C6H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 118.20
Numéro MDL MFCD00004734
Clé InChI VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonyme d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
CID PubChem 2724002
Nom IUPAC (2R)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Leucinol
Indice de réfraction 1.4496
Densité 0.917
Point d’ébullition 198°C to 200°C (690mmHg)
Quantité 1 g
Point d’éclair 90°C (194°F)
Rotation optique −3.2° (c=9 in Ethanol)
Sensibilité Air Sensitive
Beilstein 1719241
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté 97%