Learn More
D(-)-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10678234 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10678234 5 g Flacon en verre 5g
10269600 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678234 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413120050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53448-09-2 | Molecular Formula: C6H16NO | Molecular Weight: 118.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53448-09-2
Formule moléculaire C6H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 118.20
Numéro MDL MFCD00004734
Clé InChI VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonyme d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
CID PubChem 2724002
Nom IUPAC (2R)-2-amino-4-méthylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Leucinol
Note relative au nom 97%, (97% e.e.)
Densité 0.9070g/mL
Point d’ébullition 199.0°C
Point d’éclair 90°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4530
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.907
Conditions de rotation spécifiques − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Rotation spécifique − 4.00
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement