Learn More
MedChemExpress D-Luciferin
Code produit 16461467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16461467 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY12591A
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Spécification
CAS 2591-17-5
Solubilité DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Synonyme D-(-)-Luciferin∣ Firefly luciferin∣ Beetle Luciferin
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Quantité 50 mg
Poids moléculaire 280.32 g/mol
Type de produit Dye Reagents
Pureté ou qualité 98.14%
Conditions d’expédition Room temperature