Learn More
Melford Acide D-luciférine libre
Code produit 30018432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018432 50 mg 50mg
30018433 100 mg 100mg
30018434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018432 Fournisseur Melford Code fournisseur L370000.05
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisée avec la luciférase de luciole en bioluminescence pour la détermination de ATP .
Utilisée avec la luciférase de cible en bioluminescence pour la détermination de ATP .
Utilisée avec la luciférase de luciole en bioluminescence pour la détermination de ATP .
Spécification
CAS 2591-17-5
Formule moléculaire C11H8N2O3S2