Learn More
Melford Acide D-luciférine libre
Description
Utilisée avec la luciférase de cible en bioluminescence pour la détermination de ATP .
Utilisée avec la luciférase de luciole en bioluminescence pour la détermination de ATP .
Spécification
Spécification
| CAS | 2591-17-5 |
| Formule moléculaire | C11H8N2O3S2 |
| Quantité | 250 mg |