Learn More
Abcam D-Luciférine sel potassique, substrat chimiluminescent de luciférase
Code produit 32119869 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119869 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1436551gsld
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
MW 318,4 Da, pureté >98 %. Substrat luciférase chimiluminescent. Dérivé hydrosoluble de la D-luciférine (ab143654) et analogue du sel sodique de la D-luciférine (ab145164). Émet de la lumière lors de la décarboxylation oxydative en présence d’un ATP signal bioluminescent pour les niveaux cellulaires ATP .
MW 318,4 Da, Pureté >98 %. Substrat luciférase chimiluminescent. Dérivé hydrosoluble de la D-Luciférine (ab143654) et analogue du sel sodique D-Luciférine (ab145164). Émet de la lumière sur la décarboxylation oxydative en présence d’un ATP signal bioluminescent pour les niveaux cellulaires ATP in vivo.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Forme Pleine
Quantité 1 g