Learn More
MedChemExpress D-Luciferin sodium
Code produit 16445258
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16445258 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY12591
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) sodium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Spécification
CAS 103404-75-7
Solubilité H2O : 250 mg/mL (826.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (330.80 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme D-(-)-Luciferin sodium∣Firefly luciferin sodium∣Beetle Luciferin sodium
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantité 10 mg
Poids moléculaire 302.3 g/mol
Type de produit Dye Reagents
Pureté ou qualité 98.0%
Conditions d’expédition Room temperature