Learn More
Sel de sodium D-luciférine monohydraté, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10758942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10758942 50 mg Flacon en verre 50mg
10668254 10 mg Flacon en verre 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 336780500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103404-75-7 | C11H7N2NaO3S2 | 302.298 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103404-75-7
Formule moléculaire C11H7N2NaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.298
Numéro MDL MFCD11865368
Clé InChI BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Synonyme Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
CID PubChem 133109097
Nom IUPAC Sodium ; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidène)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Luciferin sodium salt monohydrate
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Forme physique Poudre
Poids de la formule 320.32
Pourcentage de pureté ≥98.0%