Learn More
D(-)-luciférine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229463 10 mg Flacon en verre 10mg
10254111 50 mg Flacon en verre 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337050100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2591-17-5
Formule moléculaire C11H8N2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Numéro MDL MFCD00042929
Clé InChI IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Synonyme luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
CID PubChem 7023066
Nom IUPAC acide (4S)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazole-2-ylidène)-1,3-thiazolidine-4-carboxylique
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Luciferin
Point de fusion 200°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 4117
Rotation spécifique -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Informations sur la solubilité Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 280.3
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D(-)-Luciferin