Learn More
Dichlorhydrate de D-lysine méthyl ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 67396-08-1 |
| Formule moléculaire | C7 H16 N2 O2 . 2[HCl] |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN |
| Nom IUPAC | (2R)-2,6-diaminohexanoate de méthyle ; dichlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.136 |
| Poids de la formule | 232.075 |