Learn More
D-Lyxose-13C5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Lyxose-13C5 |
| Formule moléculaire | 13C5 H10 O5 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O |
| Nom IUPAC | (3S,4S,5R)-(2,3,4,5,6-13C5)oxane-2,3,4,5-tétrol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.093 |
| Poids de la formule | 155.07 |