Learn More
Acide D-(+)-malique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419193 5 g 5g
11409193 1 g 1g
11334529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419193 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11688.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
D-(+)-Malic acid used as an acidulant and flavoring agent, food additive. And it is also used in the place of the less sour citric acid in sour sweets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide D-(+)-malique utilisé comme acidulant et agent aromatisant, additif alimentaire. Il est également utilisé à la place de l’acide citrique qui est moins acide dans les confiseries acides.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éthanol, l’acétone et l’éther.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-61-3
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Numéro MDL MFCD00004245
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
CID PubChem 92824
ChEBI CHEBI:30796
Nom IUPAC (2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D- (+)-Malic acid
Point de fusion 100°C to 104°C
Densité 1.6
Quantité 5 g
Beilstein 1723540
Merck Index 14,5707
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol,acetone,ether.
Rotation optique +28° (c=5.5 in pyridine)
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté ≥98%