Learn More
Acide D-(+)-malique, TRC
Code produit 30469954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469954 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM159500100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Malic Acid
CAS 636-61-3
Formule moléculaire C4 H6 O5
Quantité 100 g
Synonyme D-Malic Acid, Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanedioic acid, hydroxy-, (2R)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (R)-, Malic acid, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanedioic acid, (+)-Malic acid, (2R)-2-Hydroxysuccinic acid, (2R)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid, (R)-Malic acid, (R)-Malic acid, D-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-(+)-Malic acid, D-Malic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
SMILES O[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC (2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Poids de la formule 134.0215