Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de D(+)-maltose, + de 92 %
Code produit 10402471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10402471 500 g Flacon en plastique 500g
10542691 100 g Flacon en plastique 100g
11966901 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10402471 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 329915000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00149343
Clé InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydraté
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Maltose monohydrate
Note relative au nom 90%
Point de fusion 130.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 31,386
Merck Index 14,5714
Conditions de rotation spécifiques + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotation spécifique + 137.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Poids de la formule 360.29
Pourcentage de pureté 92+%
Forme physique Cristaux pour poudre cristalline fine