Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de D(+)-maltose, + de 92 %
Product Code. 11966901 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
missing translation for 'unitSize':
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
11966901 2.5 kg Flacon en plastique -
10542691 100 g Flacon en plastique 100g
10402471 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11966901 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 329910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    387.65€ / 2.5kg
    Économisez 73.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00149343
Clé InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydraté
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau D(+)-Maltose monohydrate
Note relative au nom 90%
Point de fusion 130.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 31,386
Merck Index 14,5714
Conditions de rotation spécifiques + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotation spécifique + 137.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Poids de la formule 360.29
Pourcentage de pureté 92+%
Forme physique Cristaux pour poudre cristalline fine
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.