Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Maltose monohydraté, 95 %
Code produit 11467727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467727 100 g 100g
11477727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467727 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16266.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.06€
    39.65€ / 100g
    Économisez 9.41€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Le monohydrate de D-(+)-maltose est généralement trouvé dans les aliments et couramment utilisé dans les procédés de brassage. Il est également utilisé dans divers milieux de culture dans les applications de culture cellulaire et tissulaire. Le monohydrate de D-(+)-Maltose est utilisé comme substrat pour la α-glucosidase. Il est également utilisé comme substrat pour l’identification, la différenciation et la caractérisation d’enzymes telles que la (les) maltase(s) ; la (les) α-D-glucosyltransférase(s) de maltose ; la (les) ATPase(s) transportant le maltose ; la (les) O-acétyltransférase(s) de maltose et la (les) épimérase(s) de maltose et la (les) phosphorylase(s). Le D-maltose est utilisé pour étudier les protéines de liaison au maltose et les systèmes de transport des disaccharides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de D-(+)-maltose est généralement trouvé dans les aliments et couramment utilisé dans les procédés de brassage. Il est également utilisé dans divers milieux de culture dans les applications de culture cellulaire et tissulaire. Le monohydrate de D-(+)-Maltose est utilisé comme substrat pour la α-glucosidase Il est également utilisé comme substrat pour l’identification, la différenciation et la caractérisation d’enzymes telles que la (les) maltase(s) ; la (les) α-D-glucosyltransférase(s) de maltose ; la (les) ATPase(s) transportant le maltose ; la (les) O-acétyltransférase(s) de maltose et la (les) épimérase(s) de maltose et la (les) phosphorylase(s). Le D-maltose est utilisé pour étudier les protéines de liaison au maltose et les systèmes de transport des disaccharides.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’éther
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00149343
Clé InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydraté
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Maltose monohydrate
Point de fusion ∽120°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 100 g
Beilstein 5784659
Merck Index 14,5714
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Poids de la formule 360.32 (342.30 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%