Learn More
D-(+)-Maltose monohydraté, ∼99%, MP Biomedicals™
Code produit 11461701 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11461701 1 kg
11441701 100 g
11451701 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461701 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219023791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    759.48€
    675.15€ / 1kg
    Économisez 84.33€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
D-(+)-Maltose monohydraté, ∼99% est un édulcorant.
  • D-(+ Le )-maltose monohydraté est utilisé comme édulcorant avec environ un tiers du pouvoir sucrant du saccharose et comme nutriment dans les milieux de culture.
  • Il est utilisé dans les formulations pharmaceutiques et comme supplément administré par voie parentérale de sucre pour les diabétiques.
Identifiants chimiques
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00149343
Clé InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydraté
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Maltose monohydrate
Note relative au nom Biologie moléculaire
Couleur Blanc
Densité 1.54 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 1 kg
Rotation optique 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH)
Poids de la formule 360.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.