Learn More
D-(+)-Maltose Monohydrate, Fisher BioReagents
Code produit 10051403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10051403 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10051403 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP684500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
La maltose convient à une utilisation dans les systèmes de culture cellulaire nécessitant des additifs sucrés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha Maltose Monohydrate
Nom chimique ou matériau D-(+)-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Point de fusion 130 °C
Couleur Incolore
pH 5.5
Perte à la dessiccation Record %
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C12H24O12
Numéro MDL MFCD00149343
Quantité 500 g
Rotation spécifique 128 à 132° (+ ou -)
Synonyme d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Clé InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Poids de la formule 360.29
Pourcentage de pureté ≥97 %
Forme physique Plein