Learn More
D-(+)-Maltose Monohydrate, TRC
Code produit 30008312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008312 100 g 100g
30003401 500 g 500g
30006463 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM160650100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12 H22 O11 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Synonyme Maltose Monohydrate, D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, hydrate (1:1), D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, monohydrate (9CI), Maltose, monohydrate (8CI), D-(+)-Maltose monohydrate, D(+)-Maltose monohydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexanale ; hydrater
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Maltose Monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Poids de la formule 360.1268
Pourcentage de pureté >95%