Learn More
D-Maltotriose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Maltotriose |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 504.169 |
| Pourcentage de pureté | >95% |