Learn More
D-(-)-Mandelic acid, MedChemExpress
Code produit 16469416
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0585
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Mandelic acid
CAS 611-71-2
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@H](O)C1=CC=CC=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid