Learn More
D-mannitol-2-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Mannitol-2-13C |
| CAS | 287100-69-0 |
| Formule moléculaire | 13C C5 H14 O6 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | D-Mannitol-2-13C (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i3+1 |
| SMILES | OC[13C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-(5^{13}C)hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.16 |
| Poids de la formule | 183.0824 |