Learn More
D-Mannitol, MedChemExpress
Code produit 16498958
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498958 10 g
16401398 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498958 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0378
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
CAS 69-65-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14O6
Quantité 10 g
Synonyme Mannitol Mannite
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM)
SMILES OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism