Learn More
D-mannitol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Mannitol |
| CAS | 69-65-8 |
| Formule moléculaire | C6 H14 O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.079 |