Learn More
Chlorhydrate de D-mannosamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10336344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10336344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399170010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannosamine hydrochloride
CAS 5505-63-5
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C6H14ClNO5
Quantité 1 g
Synonyme 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
Clé InChI CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-amino-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
CID PubChem 133109008
Poids de la formule 215.63
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Mannosamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.