Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-mannosamine, 98 %
Code produit 15457629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457629 500 mg 500mg
15447629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457629 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66316.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5505-63-5 | C6H14ClNO5 | 215.63 g/mol
D-Mannosamine hydrochloride is used in the synthesis of non-natural Mannac analogs for the expression of thiols on cell-surface sialic acids. It is also used to investigate and screening of N-acetyl-beta-hexosaminidase inhibitor libraries targeting osteoarthritis. It acts as a precursor of N-propanoyl mannosamine and other N-acyl precursors of sialic acid (N-acyl neuraminic acids). It is a pharmaceutical compound used in the development of mannosylated liposomes for bioadhesive oral drug delivery through M cells of Peyer's patches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de D-mannosamine est utilisé dans la synthèse d’analogues ManNac non naturels pour l’expression de thiols sur des acides sialiques fixés à la surface des cellules. Il est également utilisé pour étudier et dépister les banques d’inhibiteurs des N-acétyl-bêta-hexosaminidases ciblant l’arthrose. Il agit comme précurseur de la N-propanoyl mannosamine et d’autres précurseurs N-acyl de l’acide sialique (acides N-acétyl-neuraminiques). Il s’agit d’un composé pharmaceutique utilisé dans le développement de liposomes mannosylés pour l’administration de médicaments par voie orale bioadhésive par l’intermédiaire des cellules M des plaques de Peyer.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5505-63-5
Formule moléculaire C6H14ClNO5
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Numéro MDL MFCD00064557
Clé InChI CBOJBBMQJBVCMW-DEZHIRTDSA-N
Synonyme 2-amino-2-deoxy-d-mannosehydrochloride
CID PubChem 133109008
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-amino-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannosamine hydrochloride
Point de fusion 168°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Rotation optique −4° (c=2 in Water)
Poids de la formule 215.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre