Learn More
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
Code produit 16429186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16429186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16429186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2340
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Melezitose
CAS 597-12-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H32O16
Quantité 100 mg
Synonyme (+)-Melezitose D-Melezitose
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O[C@@]2([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Poids de la formule 504.44
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation