Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-mélézitose monohydrate, 99+ %
Código de producto. 10082990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement unitSize
10082990 5 g Flacon en verre 5g
10696222 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10082990 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225640050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le monohydrate de D(+)-mélézitose, nº CAS 597-12-6, est l’hydrate de forme D du mélézitose, le trisaccharide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Les insectes qui se nourrissent de sève, tels que les fourmis et les pucerons, produisent du mélézitose pour maintenir l’équilibre osmotique
•Le mélézitose est produit par certaines plantes comme appât à insectes et agit comme un métabolite
Applications
• Le mélézitose peut être hydrolysé en glucose et en turanose grâce à l’activité de l’alpha-glucosidase et peut être utilisé pour l’étude de l’activité enzymatique
• Le mélézitose peut être utilisé pour distinguer certaines souches de bactéries ; la caractérisation du phénotype basée sur la présence ou l’absence de certains sucres facilite l’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10030-67-8
Formule moléculaire C18H36O18
Poids moléculaire (g/mol) 540.468
Numéro MDL MFCD00149448
Clé InChI LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonyme melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
CID PubChem 67660249
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; dihydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau D(+)-Melezitose monohydrate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Conditions de rotation spécifiques +88° (20°C c=4,H2O)
Rotation spécifique + 88.00
Poids de la formule 522.45
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.