Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-mélézitose monohydrate, 99+ %
Code produit 10696222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696222 25 g Flacon en verre 25g
10082990 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 225640250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le monohydrate de D(+)-mélézitose, nº CAS 597-12-6, est l’hydrate de forme D du mélézitose, le trisaccharide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Les insectes qui se nourrissent de sève, tels que les fourmis et les pucerons, produisent du mélézitose pour maintenir l’équilibre osmotique
•Le mélézitose est produit par certaines plantes comme appât à insectes et agit comme un métabolite
Applications
• Le mélézitose peut être hydrolysé en glucose et en turanose grâce à l’activité de l’alpha-glucosidase et peut être utilisé pour l’étude de l’activité enzymatique
• Le mélézitose peut être utilisé pour distinguer certaines souches de bactéries ; la caractérisation du phénotype basée sur la présence ou l’absence de certains sucres facilite l’identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10030-67-8
Formule moléculaire C18H36O18
Poids moléculaire (g/mol) 540.468
Numéro MDL MFCD00149448
Clé InChI LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonyme melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
CID PubChem 67660249
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; dihydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Melezitose monohydrate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Conditions de rotation spécifiques +88° (20°C c=4,H2O)
Rotation spécifique + 88.00
Poids de la formule 522.45
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline