Learn More
Melford D-Mélibiose monohydraté
Code produit 30018476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018476 Fournisseur Melford Code fournisseur M224505.0
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 585-99-9
Formule moléculaire : C12H22O11 H2O
Masse moléculaire : 360,31
Pureté chimique : > 98%
Soluble dans l'eau
Conserver à température ambiante
Spécification
CAS 585-99-9
Formule moléculaire C12H22O11-H2O
Quantité 5 g