Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de D(+)-mélibiose, 99+ %
Code produit 10307010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307010 100 g Flacon en verre -
10745961 25 g Flacon en verre 25g
11976891 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10307010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 125371000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66009-10-7
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00198188
Clé InChI CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
CID PubChem 71308738
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexanal ; hydrate
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Melibiose monohydrate
Acidité 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Point de fusion 182.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Conditions de rotation spécifiques + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Rotation spécifique + 135.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 360.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline