Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de D(+)-mélibiose, 99+ %
Code produit 11976891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11976891 500 g Flacon en verre 500g
10745961 25 g Flacon en verre 25g
10307010 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11976891 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 125375000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66009-10-7
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Numéro MDL MFCD00198188
Clé InChI CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
CID PubChem 71308738
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexanal ; hydrate
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau D(+)-Melibiose monohydrate
Acidité 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Point de fusion 182.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Conditions de rotation spécifiques + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Rotation spécifique + 135.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 360.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline