Spécification
| CAS | 66009-10-7 |
| Point de fusion | 182°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C12H22O11·H2O |
| Numéro MDL | 198188 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 360.32g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |