Learn More
α-D-méthylglucoside, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10092070 100 g Flacon en plastique 100g
10377400 500 g Flacon en plastique 500g
10579063 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10092070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.60€
    30.65€ / 100g
    Économisez 3.95€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-30-3
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00064086
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonyme methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
CID PubChem 7568545
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Methylglucoside
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 169.0°C to 171.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 200.0°C (0.2 mmHg)
Perte à la dessiccation 0.1% max. (60 to 70°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 31, 179
Merck Index 15, 6152
Conditions de rotation spécifiques +158.50° (20°C c=10,water)
Rotation spécifique + 158.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 108g/100mL (20 c). Other solubilities: practically insoluble in ether,5.2g/100g methanol (20 c),7.3g/100g alcohol 80% (17 c)
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine