Learn More
Sel d’octasodium de D-myo-inositol-1,3,4,5-tétrakis(phosphate), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
0.5 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480587 0.5 mg 0.50mg
15410947 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66461.!D
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210488-61-2
Formule moléculaire C6H8Na8O18P4
Poids moléculaire (g/mol) 675.925
Numéro MDL MFCD00153818
Clé InChI QYQMPPDYTHNACQ-QAVKKEKOSA-F
Synonyme d-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate sodium salt, d-myo-inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, octanatrium salt, d-myo-inositol 1,3,4,5-tetrakis phosphoric acid disodium salt
CID PubChem 51346578
Nom IUPAC Octasodium ;[(1R,2S,4S,5S)-2,4-dihydroxy-3,5,6-triphosphonatooxycyclohexyl] phosphate
SMILES C1(C(C(C(C(C1OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])O)OP(=O)([O-])[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau D-myo-Inositol-1,3,4,5-tetrakis(phosphate) octasodium salt
Couleur Blanc
Quantité 0.5 mg
Poids de la formule 675.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre lyophilisée