Learn More
R&D Systems™ D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Code produit 18014192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18014192 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18014192 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1482/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.99€
    253.05€ / 1mg
    Économisez 28.94€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ mobilizing second messenger
Important second messenger involved in Ca2+ mobilization from intracellular stores (EC50 = 0.1 μM). Formed from the enzymatic hydrolysis of phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
CAS 103476-24-0
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C6H9K6O15P3
Poids de la formule 648.64
Forme physique Solid
Poids moléculaire 648.634