Learn More
D-myo-Inositol-3-Sel de phosphate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.10mg
0.50mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468619 0.1 mg 0.10mg
15458619 0.5 mg 0.50mg
15478619 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67072.!Z
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD05864254
Synonyme 3-IP1 sodium salt; Ins(3)P1 sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau D-myo-Inositol-3-phosphate sodium salt
Couleur Blanc
Quantité 0.1 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 282.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre lyophilisée