Learn More
D-myo-inositol, 99,2 %, réactif de culture cellulaire, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-myo-inositol |
| Note relative au nom | Biologie moléculaire et biologie cellulaire |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 6.2g/mL |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
| Forme physique | Poudre |