Learn More
D-myo-inositol, 99,26 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11471881 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11471881 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11471881 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219468890
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Lipotropic agent used as a structural component of membrane phospholipids and a precursor for inositol phosphate second messengers.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Myo-inositol
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
CAS 87-89-8
Couleur Blanc
Densité 6.2g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.26%
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 500 g
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Poids de la formule 180.2
Forme physique Poudre