Learn More
D-myo-inositol, 99,26 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11388889 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388889 500 g 500g
11368889 50 g 50g
11378889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388889 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210205290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    346.50€ / 500g
    Économisez 17.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 87-89-8
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Myo-inositol
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Densité 6.2g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.26%
Quantité 500 g
Poids de la formule 180.2
Qualité Research
Forme physique Poudre