Learn More
D-myo-Inositol, MP Biomedicals™
Code produit 11398889 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398889 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11398889 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210205291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00€
    615.30€ / 1kg
    Économisez 30.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Il joue un rôle important en tant qu’élément structurel des messagers secondaires dans les cellules eucaryotes. D-myo-inositol MP Biomedicals est un facteur de croissance pour animaux et microorganismes. Il sert de composant important du phosphatidylinosi
Le myo-inositol est la forme la plus abondante de polyols, qui sert d’élément structurel des messagers secondaires dans les cellules eucaryotes.
  • C’est un composant des phospholipides membranaires, des ancres glycosylphosphatidyl-inositol qui lient les glycoprotéines aux membranes cellulaires, et des messagers secondaires d’inositol phosphate
  • L’inositol ou cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol est un composé chimique, un alcool sextuple (polyol) de cyclohexane
  • Il existe dans neuf stéréoisomères possibles, dont la forme préominante, largement présente dans la nature, est cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexaneheéol, ou myo-inositol (ancien nommé méso-inositol)
  • L’inositol est un glucide bien qu’il ne soit pas un sucre classique. Il possède une saveur qui a été dosée à la moitié de la sucrosité du sucre de table (saccharose)
Spécification
CAS 87-89-8
Point de fusion 220 °C à 230 °C
pH Neutre au papier de tournesol (solution aqueuse à 10 %)
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 1 kg
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Informations sur la solubilité Facilement soluble dans l’eau (50 mg/mL) ; légèrement soluble dans l’alcool ; insoluble dans l’éther et d’autres solvants organiques courants.
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Poids de la formule 180.2
Forme physique Poudre de couleur blanche
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-myo-Inositol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D-myo-Inositol