Learn More
D-(-)-Norgestrel 17-Acétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levonorgestrel Acetate |
| CAS | 13732-69-9 |
| Formule moléculaire | C23 H30 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Levonorgestrel Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H30O3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(25)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)26-15(3)24/h2,14,18-21H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-éthyl-17-éthynyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 354.48 |
| Poids de la formule | 354.2195 |