Learn More
D-(+)-Octopine, TRC
Code produit 30012732
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012732 500 mg 500mg
30004457 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO239850500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34522-32-2
Formule moléculaire C9 H18 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 246.26
Synonyme N2-[(1R)-1-Carboxyethyl]-L-arginine, (R)-N2-(1-carboxyethyl)-L-arginine, Octopine, D-Octopine;
Nom IUPAC (2S)-5-carbamimidamido-2-[[(1R)-1-carboxyethyl]amino]pentanoic acid
SMILES C[C@@H](N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Octopine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C9H18N4O4/c1-5(7(14)15)13-6(8(16)17)3-2-4-12-9(10)11/h5-6,13H,2-4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H4,10,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Quantité 500 mg
Poids de la formule 246.1328
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature