Learn More
D-ornithine, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11428140 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11428140 5 g
11418140 1 g
11438140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428140 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210251405
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.621
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
CID PubChem 76654
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque;chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Ornithine
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 5 g
Poids de la formule 168.6
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Poudre