Learn More
Dp-méthylsulfone phényl éthyl sérinate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-p-Methyl Sulfone Phenyl Ethyl Serinate |
| CAS | 36983-12-7 |
| Formule moléculaire | C12 H17 N O5 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Florfenicol Impurity 9 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO5S/c1-3-18-12(15)10(13)11(14)8-4-6-9(7-5-8)19(2,16)17/h4-7,10-11,14H,3,13H2,1-2H3/t10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](N)[C@@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | (2R,3S)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-méthylsulfonylphényl)propanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.33 |
| Poids de la formule | 287.0827 |